Learn More
Clorhidrato de (3R,5S)-5-hidroximetil-3-pirrolidinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R,5S)-5-Hydroxymethyl-3-pyrrolidinol Hydrochloride |
| CAS | 478922-47-3 |
| Fórmula molecular | C5H12ClNO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (2S,4R)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinemethanol Hydrochloride, (3R,5S)-3-Hydroxy-5-hydroxymethylpyrrolidine Hydrochloride, (3R,5S)-5-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c7-3-4-1-5(8)2-6-4;/h4-8H,1-3H2;1H/t4-,5+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.OC[C@@H]1C[C@@H](O)CN1 |
| Nombre IUPAC | (3R,5S)-5-(hidroximetil)pirrolidin-3-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 153.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0557 |