Learn More
(3R,5S)-1-bencil-3,5-dimetilpiperazina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (3R,5S)-1-Benzyl-3,5-dimethylpiperazine |
| CAS | 55115-99-6 |
| Fórmula molecular | C13H20N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | rel-(3R,5S)-3,5-Dimethyl-1-(phenylmethyl)piperazine, 1-Benzyl-cis-3,5-dimethylpiperazine, cis-4-Benzyl-2,6-dimethylpiperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20N2/c1-11-8-15(9-12(2)14-11)10-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,11-12,14H,8-10H2,1-2H3/t11-,12+ |
| SMILES | C[C@@H]1CN(Cc2ccccc2)C[C@H](C)N1 |
| Nombre IUPAC | (3S,5R)-1-bencil-3,5-dimetilpiperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 204.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.1626 |