Learn More
(3R,5R)-Amida de Atorvastatina, TRC
Código de producto. 30135326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135326 50 mg 50 miligramos
30133337 100 mg 100 miligramos
30010362 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135326 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79166550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2125501-02-0
Fórmula molecular C33H36FN3O4
Peso molecular (g/mol) 557.66
Sinónimo 1H-Pyrrole-1-heptanamide, 2-(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-, (βR,δR)-, (3R,5R)-Atorvastatin Amide, Atorvastatin Amide
Nombre IUPAC 1-[(3R,5R)-7-amino-3,5-dihidroxi-7-oxoheptilo]-5-(4-fluorofenil)-N,4-difenil-2-propano-2-ilpirol-3-carboxamida
SMILES CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R,5R)-Atorvastatin Amide
Nombres de analitos o componentes (3R,5R)-Atorvastatin Amide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C33H36FN3O4/c1-21(2)31-30(33(41)36-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)37(31)18-17-26(38)19-27(39)20-28(35)40/h3-16,21,26-27,38-39H,17-20H2,1-2H3,(H2,35,40)(H,36,41)/t26-,27-/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.269