Learn More
Éster terc-butílico del ácido (3R,5R)-6-ciano-3,5-dihidroxi-hexanoico, TRC
Código de producto. 30351904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30351904 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30351904 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC955901250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R,5R)-6-Cyano-3,5-dihydroxy-hexanoic Acid tert-Butyl Ester
CAS 125971-93-9
Fórmula molecular C11 H19 N O4
Cantidad 250 mg
Sinónimo Hexanoic acid, 6-cyano-3,5-dihydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, (3R,5R)-, Hexanoic acid, 6-cyano-3,5-dihydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, [R-(R*,R*)]-, (3R,5R)-tert-Butyl 6-cyano-3,5-dihydroxyhexanoate, (3R,5R)-tert-Butyl 6-cyano-3,5-dihydroxyhexanoate, [R-(R*,R*)]-tert-Butyl 6-cyano-3,5-dihydroxyhexanoate, tert-Butyl (3R,5R)-6-cyano-3,5-dihydroxyhexanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)7-9(14)6-8(13)4-5-12/h8-9,13-14H,4,6-7H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC#N
Nombre IUPAC (3R,5R)-6-ciano-3,5-dihidroxihexanoato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 229.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1314