Learn More
Enzymaster (3R,5R)-3,5-Heptanodiol, > 99%
Descripción
- Producido enzimáticamente
- Pureza química > 99 %
- Exceso enantiomérico > 99 %
- Exceso diastereomérico > 99 %
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 52°C |
| Color | Blanco |
| Punto de ebullición | 222°C to 238°C |
| Exceso enantiomérico | >99% |
| Cantidad | 5 g |
| Peso molecular (g/mol) | 132.2 g/mol |
| Porcentaje de pureza | >99% |
| Grado | Reactivo |
| Forma física | Solid |
| Diastereomeric Excess | >99% |