Learn More
(3R)-5-Oxotiomorfolina-3-carboxamida (Lactama de S-Carboximetil-L-cisteinamida), Mikromol™
Código de producto. 17982786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17982786 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17982786 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0236.190025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(3R)-5-Oxotiomorfolina-3-carboxamida (Lactama de S-Carboximetil-L-cisteinamida)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R)-5-Oxothiomorpholine-3-carboxamide
CAS 2165523-96-4
Nombres de analitos o componentes (3R)-5-Oxothiomorpholine-3-carboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H8 N2 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (3R)-5-Oxothiomorpholine-3-carboxamide, Lactam of S-Carboxymethyl-L-cysteinamide
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N2O2S/c6-5(9)3-1-10-2-4(8)7-3/h3H,1-2H2,(H2,6,9)(H,7,8)/t3-/m0/s1
SMILES NC(=O)[C@@H]1CSCC(=O)N1
Nombre IUPAC (3R)-5-oxotiomorfolina-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 160.19
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0306 g/mol