Learn More
(3R,4S)-3-hidroxi-4-fenil-2-azetidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R,4S)-3-Hydroxy-4-phenyl-2-azetidinone |
| CAS | 132127-34-5 |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO2/c11-8-7(10-9(8)12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-8,11H,(H,10,12)/t7-,8+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](NC1=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (3R,4S)-3-hidroxi-4-fenilazetidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 163.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0633 |