Learn More
Clorhidrato de (3R,4S)-3-[(1,3-benzodioxol-5-iloxi)metil]-4-(4-fluorofenil)piperidina (clorhidrato de(+)-trans-paroxetina), Mikromol™
Código de producto. 17994356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17994356 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17994356 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1032.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (3R,4S)-3-[(1,3-benzodioxol-5-iloxi)metil]-4-(4-fluorofenil)piperidina (clorhidrato de(+)-trans-paroxetina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-trans-paroxetine hydrochloride
CAS 130855-30-0
Nombres de analitos o componentes (+)-trans-paroxetine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H20 F N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Paroxetine Hydrochloride Anhydrous Imp. D (EP), Paroxetine Imp. D (EP), Paroxetine USP Related Compound C, Paroxetine USP RC C, (3R,4S)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine hydrochloride, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, (3R,4S)- (9CI), Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, (3R-trans)-, Paroxetine Related Compound C (USP), (+)-trans-Paroxetine Hydrochloride, BRL-29679A, USP Paroxetine Hydrochloride Related Compound C, Ph Eur Paroxetine Hydrochloride Impurity D, Paroxetine Related Compound C as Hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate Impurity D as Hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Paroxetine Impurity D as Hydrochloride, Paroxetine Impurity D as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20FNO3.ClH/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H/t14-,17-;/m1./s1
SMILES Cl.Fc1ccc(cc1)[C@H]2CCNC[C@@H]2COc3ccc4OCOc4c3
Nombre IUPAC (3R,4S)-3-(1,3-benzodioxol-5-iloximetil)-4-(4-fluorofenil)piperidina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 365.83
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.1194 g/mol