Learn More
(3R,4S)-1-t-Boc-3-[(trietilsilil)oxi]-4-fenil-2-azetidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R,4S)-1-t-Boc-3-[(triethylsilyl)oxy]-4-phenyl-2-azatidinon |
| CAS | 149198-47-0 |
| Fórmula molecular | C20 H31 N O4 Si |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Azetidinecarboxylic acid, 2-oxo-4-phenyl-3-[(triethylsilyl)oxy]-, 1,1-dimethylethyl ester, (3R,4S)-, 1-Azetidinecarboxylic acid, 2-oxo-4-phenyl-3-[(triethylsilyl)oxy]-, 1,1-dimethylethyl ester, (3R-cis)-, (3R,4S)-2-Oxo-4-phenyl-3-[(triethylsilyl)oxy]-1-azetidinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl (3R,4S)-2-oxo-4-phenyl-3-(triethylsilyloxy)azetidin-1-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H31NO4Si/c1-7-26(8-2,9-3)25-17-16(15-13-11-10-12-14-15)21(18(17)22)19(23)24-20(4,5)6/h10-14,16-17H,7-9H2,1-6H3/t16-,17+/m0/s1 |
| SMILES | CC[Si](CC)(CC)O[C@@H]1[C@@H](N(C(=O)OC(C)(C)C)C1=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (3R,4S)-2-oxo-4-fenil-3-trietilsililoxiazetidina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 377.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.2022 |