Learn More
(3R,4S)-1-benzoil-3-(1-etoxietoxi)-4-fenil-azetidin-2-ona, Mikromol™
Descripción
(3R,4S)-1-benzoil-3-(1-etoxietoxi)-4-fenil-azetidin-2-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R,4S)-1-Benzoyl-3-(1-ethoxyethoxy)-4-phenyl-azetidin-2-one |
| CAS | 201856-53-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (3R,4S)-1-Benzoyl-3-(1-ethoxyethoxy)-4-phenyl-azetidin-2-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H21 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Azetidinone, 1-benzoyl-3-(1-ethoxyethoxy)-4-phenyl-, (3R,4S)-, 2-Azetidinone, 1-benzoyl-3-(1-ethoxyethoxy)-4-phenyl-, [3R-(3α,4α)]-[partial]- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21NO4/c1-3-24-14(2)25-18-17(15-10-6-4-7-11-15)21(20(18)23)19(22)16-12-8-5-9-13-16/h4-14,17-18H,3H2,1-2H3/t14?,17-,18+/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(C)O[C@@H]1[C@@H](N(C(=O)c2ccccc2)C1=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (3R,4S)-1-benzoil-3-(1-etoxietoxi)-4-fenil-azetidin-2-ona |
| Mostrar más |