Learn More
Diclorhidrato de (3R,4R)-N,4-dimetil-1-(fenilmetil)-3-piperidinamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R,4R)-N,4-Dimethyl-1-(phenylmethyl)-3-piperidinamine Dihydrochloride |
| CAS | 1062580-52-2 |
| Fórmula molecular | C14H24Cl2N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N2.2ClH/c1-12-8-9-16(11-14(12)15-2)10-13-6-4-3-5-7-13;;/h3-7,12,14-15H,8-11H2,1-2H3;2*1H/t12-,14+;;/m1../s1 |
| SMILES | Cl.Cl.CN[C@@H]1CN(Cc2ccccc2)CC[C@H]1C |
| Peso molecular (g/mol) | 291.26 |