Learn More
(3R,4R)-Dihidro-3,4-bis(fenilmetoxi)-2,5-furandiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R,4R)-Dihydro-3,4-bis(phenylmethoxy)-2,5-furandione |
| CAS | 97506-01-9 |
| Fórmula molecular | C18H16O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16O5/c19-17-15(21-11-13-7-3-1-4-8-13)16(18(20)23-17)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2 |
| SMILES | O=C([C@H](OCC1=CC=CC=C1)[C@H]2OCC3=CC=CC=C3)OC2=O |
| Nombre IUPAC | (3R,4R)-3,4-bis(benciloxi)dihidrofurano-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 312.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.1 |