Learn More
Ácido (3R,4R,5R)-4-(1-etilpropoxi)-3-hidroxi-5-[(metilsulfonil)oxi]-1-ciclohexeno-1-carboxílico, eti, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R,4R,5R)-4-(1-Ethylpropoxy)-3-hydroxy-5-[(methylsulfonyl)oxy]-1-cyclohexene-1-carboxylic acid ethyl ester |
| CAS | 204254-94-4 |
| Fórmula molecular | C15 H26 O7 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 4-(1-ethylpropoxy)-3-hydroxy-5-[(methylsulfonyl)oxy]-, ethyl ester, (3R,4R,5R)-, 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 4-(1-ethylpropoxy)-3-hydroxy-5-[(methylsulfonyl)oxy]-, ethyl ester, [3R-(3α,4α,5β)]-, (3R,4R,5R)-4-(1-Ethylpropoxy)-3-hydroxy-5-[(methylsulfonyl)oxy]-1-cyclohexene-1-carboxylic acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H26O7S/c1-5-11(6-2)21-14-12(16)8-10(15(17)20-7-3)9-13(14)22-23(4,18)19/h8,11-14,16H,5-7,9H2,1-4H3/t12-,13-,14-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C[C@@H](O)[C@@H](OC(CC)CC)[C@@H](C1)OS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | (3R,4R,5R)-3-hidroxi-5-metilsulfoniloxi-4-pentan-3-iloxiciclohexeno-1-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 350.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.1399 |