Learn More
(3R,4R,5R)-3,4-Dihidroxi-5-[(metilsulfonil)oxi]-1-ciclohexeno-1-carboxílico Éster de Etílico (>85%), TRC
Código de producto. 30377945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377945 100 mg
30372847 50 mg
30370916 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD454495100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220626-12-0
Fórmula molecular C19 H26 O8 S
Peso molecular (g/mol) 414.47
Sinónimo (3R,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-[(Methylsulfonyl)Oxy]-1-Cyclohexene-1-Carboxylic Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC [(6S,9S)-4,4,11,11-tetrametil-3,5,7,10,12-pentaoxatriciclo[7.3.0.02,6]dodecan-8-il]metil 4-metilbenzonosulfonato
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC2O[C@H]3OC(C)(C)OC3C4OC(C)(C)O[C@@H]24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-[(methylsulfonyl)oxy]-1-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H26O8S/c1-11-6-8-12(9-7-11)28(20,21)22-10-13-14-15(25-18(2,3)24-14)16-17(23-13)27-19(4,5)26-16/h6-9,13-17H,10H2,1-5H3/t13?,14-,15?,16?,17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.135