Learn More
(3R,4R,5R)-3-(1-Etilpropoxi)-4-hidroxi-5-[(metilsulfonil)oxi]-1-ciclohexeno-1-Éster Etílico del Ácido Carboxílico, TRC
Código de producto. 30381433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381433 25 mg
30382269 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30381433 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92568025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 204254-92-2
Fórmula molecular C15H26O7S
Peso molecular (g/mol) 350.43
Sinónimo 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 3-(1-ethylpropoxy)-4-hydroxy-5-[(methylsulfonyl)oxy]-, ethyl ester, (3R,4R,5R)- (9CI, ACI), 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 3-(1-ethylpropoxy)-4-hydroxy-5-[(methylsulfonyl)oxy]-, ethyl ester, [3R-(3α,4α,5β)]- (ZCI), Ethyl (3R,4R,5R)-3-(1-ethylpropoxy)-4-hydroxy-5-[(methylsulfonyl)oxy]-1-cyclohexene-1-carboxylate (ACI), (3R,4R,5R)-3-(1-Ethylpropoxy)-4-hydroxy-5-[(methylsulfonyl)oxy]-1-cyclohexene-1-carboxylic acid ethyl ester
SMILES CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@@H](O)[C@@H](C1)OS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R,4R,5R)-3-(1-Ethylpropoxy)-4-hydroxy-5-[(methylsulfonyl)oxy]-1-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H26O7S/c1-5-11(6-2)21-12-8-10(15(17)20-7-3)9-13(14(12)16)22-23(4,18)19/h8,11-14,16H,5-7,9H2,1-4H3/t12-,13-,14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.1399
Porcentaje de pureza >95%