Learn More
(3R,4R,4aS,7R,8S,8aR)-Hexahidro-3-hidroxi-4,7-dimetil-8-(3-oxobutilo)-1,2-benzodioxina-8a(3H)-carboxaldehído, TRC
Código de producto. 30400301
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400301 50 mg
30394893 10 mg
30397215 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30400301 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29404550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149588-86-3
Fórmula molecular C15H24O5
Peso molecular (g/mol) 284.35
Sinónimo [3R-(3α,4β,4aα,7α,8β,8aβ)]-Hexahydro-3-hydroxy-4,7-dimethyl-8-(3-oxobutyl)-1,2-benzodioxin-8a(3H)-carboxaldehyde
Nombre IUPAC (3R,4R,4aS,7R,8S,8aR)-3-hidroxi-4,7-dimetil-8-(3-oxobutilo)-4,4a,5,6,7,8-hexahidro-3H-benzo[c][1,2]dioxina-8a-carbaldehído
SMILES C[C@@H]1CC[C@H]2[C@H]([C@@H](OO[C@@]2([C@H]1CCC(=O)C)C=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R,4R,4aS,7R,8S,8aR)-Hexahydro-3-hydroxy-4,7-dimethyl-8-(3-oxobutyl)-1,2-benzodioxin-8a(3H)-carboxaldehyde
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O5/c1-9-4-6-13-11(3)14(18)19-20-15(13,8-16)12(9)7-5-10(2)17/h8-9,11-14,18H,4-7H2,1-3H3/t9-,11-,12+,13+,14-,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1624