Learn More
(3R,4R)-4-acetoxi-3-[(R)-1-(terc-butildimetilsililoxi)etil]-2-azetidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R,4R)-4-Acetoxy-3-[(R)-1-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl]-2-azetidinone |
| CAS | 76855-69-1 |
| Fórmula molecular | C13 H25 N O4 Si |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | [3R-[3α(R*),4β]]-4-(Acetyloxy)-3-[1-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethyl]-2-azetidinone, (1'R,3R,4R)-4-Acetoxy-3-(1'-tert-butyldimethylsilyloxyethyl)-2-azetidinone, (3R,4R)-4-Acetoxy-3-[(R)-1-(tert-butyldimethylsiloxy)ethyl]azetidin-2-one, (3R,4R)-4-Acetoxy-3-[(R)-1-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl]azetidinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H25NO4Si/c1-8(18-19(6,7)13(3,4)5)10-11(16)14-12(10)17-9(2)15/h8,10,12H,1-7H3,(H,14,16)/t8-,10+,12-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]1[C@H](NC1=O)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(2R,3R)-3-[(1R)-1-[terc-butil(dimetil)silil]oxietil]-4-oxoazetidin-2-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 287.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.1553 |