Learn More
(3R,4R)-3-hexil-4-((S)-2-hidroxitridecil)oxetan-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R,4R)-3-Hexyl-4-((S)-2-hydroxytridecyl)oxetan-2-one |
| CAS | 210543-56-9 |
| Fórmula molecular | C22 H42 O3 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H42O3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-16-19(23)18-21-20(22(24)25-21)17-15-8-6-4-2/h19-21,23H,3-18H2,1-2H3/t19?,20-,21-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(O)C[C@H]1OC(=O)[C@@H]1CCCCCC |
| Nombre IUPAC | (3R,4R)-3-hexil-4-(2-hidroxitridecil)oxetan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 354.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.3134 |