Learn More
Clorhidrato de (3R,4R)-3-etil-4-[(1-metil-1H-imidazol-5-il)metil]dihidrofurano-2(3H)-ona (clorhidrato de isopilocarpina), Mikromol™
Código de producto. 18031000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18031000 100 mg 100 miligramos
18081210 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18031000 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0338.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (3R,4R)-3-etil-4-[(1-metil-1H-imidazol-5-il)metil]dihidrofurano-2(3H)-ona (clorhidrato de isopilocarpina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R,4R)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]dihydrofuran-2(3H)-one Hydrochloride (Isopilocarpine Hydrochloride)
CAS 28958-85-2
Nombres de analitos o componentes (3R,4R)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]dihydrofuran-2(3H)-one Hydrochloride (Isopilocarpine Hydrochloride)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H16 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Pilocarpine Hydrochloride Imp. A (EP), Pilocarpine Imp. A (EP), (3R,4R)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]dihydrofuran-2(3H)-one Hydrochloride, Pilocarpine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Isopilocarpine Hydrochloride, Pilocarpine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Pilocarpine Nitrate Impurity A as Hydrochloride, Pilocarpine Impurity A as Hydrochloride, Pilocarpine Impurity A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10+;/m0./s1
SMILES Cl.CC[C@@H]1[C@@H](Cc2cncn2C)COC1=O
Nombre IUPAC (3R,4R)-3-etil-4-[(3-metilimidazol-4-il)metil]oxolan-2-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 244.72
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.0979 g/mol