Learn More
(3R,4R)-3-[(6-Amino-4-pirimidinil)metilamino]-4-metil-beta-oxo-1-piperidinepropanenitrilo, TRC
Código de producto. 30137676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137676 25 mg 25 miligramos
30134005 500 mg 500 miligramos
30008117 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137676 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA59395025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1640971-60-3
Fórmula molecular C14H20N6O
Peso molecular (g/mol) 288.35
Sinónimo (3R,4R)-3-[(6-Amino-4-Pyrimidinyl)Methylamino]-4-Methyl-B-Oxo-1-Piperidinepropanenitrile
Nombre IUPAC 3-[(3R,4R)-3-[(6-aminopirimidina-4-il)-metilamino]-4-metilpiperidina-1-il]-3-oxopropanenitrilo
SMILES C[C@@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2cc(N)ncn2)C(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R,4R)-3-[(6-Amino-4-pyrimidinyl)methylamino]-4-methyl-beta-oxo-1-piperidinepropanenitrile
Nombres de analitos o componentes (3R,4R)-3-[(6-Amino-4-pyrimidinyl)methylamino]-4-methyl-beta-oxo-1-piperidinepropanenitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N6O/c1-10-4-6-20(14(21)3-5-15)8-11(10)19(2)13-7-12(16)17-9-18-13/h7,9-11H,3-4,6,8H2,1-2H3,(H2,16,17,18)/t10-,11+/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1699