Learn More
(+)-(3R,4R)-3,4-Dimetil-4-(3-hidroxifenil)piperidina, TRC
Código de producto. 30383061
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383061 1 g
30372785 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30383061 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4790351G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119193-19-0
Fórmula molecular C13H19NO
Peso molecular (g/mol) 205.3
Sinónimo 3-[(3R,4R)-3,4-Dimethyl-4-piperidinyl]phenol, (3R-cis)-3-(3,4-dimethyl-4-piperidinyl)phenol, (+)-(3R,4R)-3,4-Dimethyl-4-(3-hydroxyphenyl)piperidine, (+)-(3R,4R)-Dimethyl-4-(3-hydroxyphenyl)piperidine
SMILES C[C@H]1CNCC[C@@]1(C)c2cccc(O)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-(3R,4R)-3,4-Dimethyl-4-(3-hydroxyphenyl)piperidine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO/c1-10-9-14-7-6-13(10,2)11-4-3-5-12(15)8-11/h3-5,8,10,14-15H,6-7,9H2,1-2H3/t10-,13+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.1467