Learn More
(+)-(3R,4R)-3,4-Dimetil-4-(3-hidroxifenil)piperidina, TRC
Product Code. 30372785
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30372785 250 mg
30383061 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30372785 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD479035250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 119193-19-0
Fórmula molecular C13H19NO
Peso molecular (g/mol) 205.3
Sinónimo 3-[(3R,4R)-3,4-Dimethyl-4-piperidinyl]phenol, (3R-cis)-3-(3,4-dimethyl-4-piperidinyl)phenol, (+)-(3R,4R)-3,4-Dimethyl-4-(3-hydroxyphenyl)piperidine, (+)-(3R,4R)-Dimethyl-4-(3-hydroxyphenyl)piperidine
SMILES C[C@H]1CNCC[C@@]1(C)c2cccc(O)c2
Specifications
Nombre del producto químico o material (+)-(3R,4R)-3,4-Dimethyl-4-(3-hydroxyphenyl)piperidine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO/c1-10-9-14-7-6-13(10,2)11-4-3-5-12(15)8-11/h3-5,8,10,14-15H,6-7,9H2,1-2H3/t10-,13+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.1467