Learn More
(3R,4R)-(-)-1-Bencilo-3,4-pirrolidindiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10249543 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10249543 5 g 5 g
10002001 1 g 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10249543 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 348720050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 163439-82-5 | C11H15NO2 | 193.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163439-82-5
Número MDL MFCD01073894
Clave InChI QJRIUWQPJVPYSO-GHMZBOCLSA-N
Sinónimo 3r,4r-1-benzylpyrrolidine-3,4-diol, 3r,4r---1-benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 3r,4r---1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3,4-pyrrolidinediol, 1-phenylmethyl-, 3r,4r, pubchem14982, trans-3,4-dihydroxy-n-benzylpyrrolidine, 3r,4r-1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3r-1-benzylpyrrolidine-3beta,4alpha-diol, 3r,4r-rel-1-phenylmethyl-3,4-pyrrolidinediol, 3,4-pyrrolidinediol,1-phenylmethyl-, 3r,4r
PubChem CID 7021491
Nombre IUPAC (3R,4R)-1-bencilpirrolidina-3,4-diol
SMILES C1C(C(CN1CC2=CC=CC=C2)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R, 4R)-(-)-1-Benzyl-3, 4-pyrrolidindiol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 95.0°C to 101.0°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H15NO2
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica −32° (20°C c=1,MeOH)
Rotación específica − 32.00
Peso molecular (g/mol) 193.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (3R,4R)-(-)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.