Learn More
(3R)-4-Ciano-3-Éster Etílico del Ácido Hidroxibutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R)-4-Cyano-3-hydroxybutanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 141942-85-0 |
| Fórmula molecular | C7H11NO3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (3R)-4-Cyano-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, (R)-4-Cyano-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, (R)-Ethyl 4-Cyano-3-hydroxybutanoate, (R)-Ethyl 4-Cyano-3-hydroxybutanoate, Ethyl (R)-4-Cyano-3-hydroxybutanoate, Ethyl (R)-4-Cyano-3-hydroxybutyrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-6(9)3-4-8/h6,9H,2-3,5H2,1H3/t6-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C[C@H](O)CC#N |
| Nombre IUPAC | (3R)-4-ciano-3-hidroxibutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 157.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.0739 |