Learn More
Carbonato de succinimidilo [(3R,3aS,6aR)-hidroxihexahidrofuro[2,3-b]furanilo, TRC
Código de producto. 30396373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396373 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30396373 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94281050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ((3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl)(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) Carbonate
CAS 253265-97-3
Fórmula molecular C11 H13 N O7
Cantidad 50 mg
Sinónimo Carbonic acid, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl [(3R,3aS,6aR)-hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl] ester, 1-[[[[(3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl]oxy]carbonyl]oxy]-5-pyrrolidinedione
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO7/c13-8-1-2-9(14)12(8)19-11(15)18-7-5-17-10-6(7)3-4-16-10/h6-7,10H,1-5H2/t6-,7-,10+/m0/s1
SMILES O=C(O[C@H]1CO[C@H]2OCC[C@@H]12)ON3C(=O)CCC3=O
Nombre IUPAC Carbonato de [(3aS,4R,6aR)-2,3,3a,4,5,6a-hexahidrofuro[2,3-b]furan-4-ilo] (2,5-dioxopirrolidin-1-ilo)
Peso molecular (g/mol) 271.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.0692