Learn More
Carbonato de [(3R,3aS,6aR)-hexahidrofuro[2,3-b]furan-3-ilo] (2,5-dioxopirrolidin-1-ilo), Mikromol™
Código de producto. 17923516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17923516 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17923516 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3624.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Carbonato de [(3R,3aS,6aR)-hexahidrofuro[2,3-b]furan-3-ilo] (2,5-dioxopirrolidin-1-ilo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ((3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl)(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) Carbonate
CAS 253265-97-3
Nombres de analitos o componentes ((3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl)(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) Carbonate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H13 N O7
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Carbonic acid, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl [(3R,3aS,6aR)-hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl] ester, 1-[[[[(3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl]oxy]carbonyl]oxy]-5-pyrrolidinedione
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO7/c13-8-1-2-9(14)12(8)19-11(15)18-7-5-17-10-6(7)3-4-16-10/h6-7,10H,1-5H2/t6-,7-,10+/m0/s1
SMILES O=C(O[C@H]1CO[C@H]2OCC[C@@H]12)ON3C(=O)CCC3=O
Nombre IUPAC Carbonato de [(3aS,4R,6aR)-2,3,3a,4,5,6a-hexahidrofuro[2,3-b]furan-4-ilo] (2,5-dioxopirrolidin-1-ilo)
Peso molecular (g/mol) 271.22
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 271,0692 g/mol