Learn More
(3R)-3-(Prop-2-in-1-ilamino)indan-1-ona (3-Ketorasagilina), Mikromol™
Descripción
(3R)-3-(Prop-2-in-1-ilamino)indan-1-ona (3-Ketorasagilina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R)-2,3-Dihydro-3-(2-propyn-1-ylamino)-1H-inden-1-one |
| CAS | 1312077-05-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (3R)-2,3-Dihydro-3-(2-propyn-1-ylamino)-1H-inden-1-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H11 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-3-(2-propyn-1-ylamino)-, (3R)-, (3R)-3-(Prop-2-yn-1-ylamino)indan-1-one, (3R)-3-(Prop-2-ynylamino)-2,3-dihydroinden-1-one, (3R)-3-[(Prop-2-yn-1-yl)amino]-2,3-dihydro-1H-inden-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11NO/c1-2-7-13-11-8-12(14)10-6-4-3-5-9(10)11/h1,3-6,11,13H,7-8H2/t11-/m1/s1 |
| SMILES | O=C1C[C@@H](NCC#C)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | (3R)-3-(prop-2-inilamino)-2,3-dihidroinden-1-ona |
| Mostrar más |