Learn More
(3R)-3-Piperidinacarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R)-3-Piperidinecarboxamide |
| CAS | 168749-30-2 |
| Fórmula molecular | C6 H12 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Piperidinecarboxamide','(3R)- (ACI), (3R)-3-Piperidinecarboxamide (ACI), 3-Piperidinecarboxamide','(R)- (9CI), (3R)-Piperidine-3-carboxamide, (R)-Nipecotamide, (R)-Piperidine-3-carboxamide, (R)-Piperidine-3-carboxylic acid amide, 3-Piperidinecarboxamide (3R)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h5,8H,1-4H2,(H2,7,9)/t5-/m1/s1 |
| SMILES | NC(=O)[C@@H]1CCCNC1 |
| Nombre IUPAC | (3R)-piperidina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 128.172 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.095 |