Learn More
(3R)-3-Hidroxi Quinina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R)-3-Hydroxy Quinine |
| CAS | 128241-59-8 |
| Fórmula molecular | C20 H24 N2 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24N2O3/c1-3-20(24)12-22-9-7-13(20)10-18(22)19(23)15-6-8-21-17-5-4-14(25-2)11-16(15)17/h3-6,8,11,13,18-19,23-24H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,18-,19+,20-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@]4(O)C=C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | (2S,4S,5R)-5-etenil-2-[(R)-hidroxi-(6-metoxiquinolin-4-il)metil]-1-azabiciclo[2.2.2]octan-5-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 340.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.1787 |