Learn More
(3R)-3-Hidroxi-4,4-dimetildihidrofurano-2(3H)-ona (Pantolactona), Mikromol™
Código de producto. 30052697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052697 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052697 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1352.030025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(3R)-3-Hidroxi-4,4-dimetildihidrofurano-2(3H)-ona (Pantolactona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pantolactone
CAS 599-04-2
Nombres de analitos o componentes Pantolactone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H10 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo D-(-)-Pantolactone
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
SMILES CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (3R)-3-hidroxi-4,4-dimetiloxolan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 130.14
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 130,063 g/mol