Learn More
(3R)-3-hidroxi-1-[(4-metoxifenil)metil]-2,5-pirrolidindiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R)-3-Hydroxy-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2,5-pyrrolidinedione |
| CAS | 1312764-95-6 |
| Fórmula molecular | C12H13NO4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (R)-3-Hydroxy-1-(4-methoxybenzyl)pyrrolidine-2,5-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13NO4/c1-17-9-4-2-8(3-5-9)7-13-11(15)6-10(14)12(13)16/h2-5,10,14H,6-7H2,1H3/t10-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(CN2C(=O)C[C@@H](O)C2=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | (3R)-3-hidroxi-1-[(4-metoxifenil)metil]pirrolidina-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 235.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.0845 |