Learn More
Éster metílico del ácido (3R)-3-(benzoilamino)-4-oxo-pentanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R)-3-(Benzoylamino)-4-oxo-pentanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1246820-00-7 |
| Fórmula molecular | C13H15NO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15NO4/c1-9(15)11(8-12(16)18-2)14-13(17)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,8H2,1-2H3,(H,14,17)/t11-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)C[C@@H](NC(=O)c1ccccc1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | (3R)-3-benzamido-4-oxopentanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 249.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.1001 |