Learn More
(3R)-3,6-Dihidro-2H-1,4-tiazina-3,5-dicarboxílico Ácido 3-Éster Etilo, TRC
Código de producto. 30386766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30386766 50 mg -
30369997 500 mg 500 miligramos
30374993 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386766 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45066050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 944115-20-2
Fórmula molecular C8H11NO4S
Peso molecular (g/mol) 217.24
Sinónimo (5R)-5-(Ethoxycarbonyl)-5,6-dihydro-2H-1,4-thiazine-3-carboxylic Acid, Lanthionine Ketimine-R-5-ethyl Ester
SMILES OC(C1=CSC[C@H](C(OCC)=O)N1)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R)-3,6-Dihydro-2H-1,4-thiazine-3,5-dicarboxylic Acid 3-Ethyl Ester
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO4S/c1-2-13-8(12)6-4-14-3-5(9-6)7(10)11/h6H,2-4H2,1H3,(H,10,11)/t6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0409