Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido (3R)-3-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-1-pirrolidincarboxílico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R)-3-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester-d4 |
| CAS | 2714417-22-6 |
| Fórmula molecular | C15H27D4NO3Si |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H31NO3Si/c1-14(2,3)18-13(17)16-10-9-12(11-16)19-20(7,8)15(4,5)6/h12H,9-11H2,1-8H3/t12-/m1/s1/i10D2,11D2 |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)N1C([2H])([2H])C[C@@H](O[Si](C)(C(C)(C)C)C)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | (R)-3-((terc-butildimetilsilil)oxi)pirrolidin-1-carboxilato-2,2,5,5-d4 de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 305.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.23 |