Learn More
(3R)-2-(4-fluorofenil)-3-[4-(fenilmetoxi)fenil]-2-azaespiro[3.5]nonano-1,7-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R)-2-(4-Fluorophenyl)-3-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-azaspiro[3.5]nonane-1,7-dione |
| CAS | 194367-70-9 |
| Fórmula molecular | C27H24FNO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (R)-2-(4-Fluorophenyl)-3-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-azaspiro[3.5]nonane-1,7-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H24FNO3/c28-21-8-10-22(11-9-21)29-25(27(26(29)31)16-14-23(30)15-17-27)20-6-12-24(13-7-20)32-18-19-4-2-1-3-5-19/h1-13,25H,14-18H2/t25-/m1/s1 |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)N2[C@H](c3ccc(OCc4ccccc4)cc3)C5(CCC(=O)CC5)C2=O |
| Nombre IUPAC | (1R)-2-(4-fluorofenil)-1-(4-fenilmetoxifenil)-2-azaespiro[3.5]nonano-3,7-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 429.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 429.174 |