Learn More
(3R)-2,3-Dihidro-3-(2-propino-1-ilamino)-1H-inden-1-uno, TRC
Código de producto. 30380684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380684 50 mg
30374046 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30380684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44976550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1312077-05-6
Fórmula molecular C12 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 185.22
Sinónimo 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-3-(2-propyn-1-ylamino)-, (3R)-, (3R)-3-(Prop-2-yn-1-ylamino)indan-1-one, (3R)-3-(Prop-2-ynylamino)-2,3-dihydroinden-1-one, (3R)-3-[(Prop-2-yn-1-yl)amino]-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Nombre IUPAC (3R)-3-(prop-2-ynilamino)-2,3-dihidroinden-1-uno
SMILES O=C1C[C@@H](NCC#C)c2ccccc12
Specifications
Nombre del producto químico o material (3R)-2,3-Dihydro-3-(2-propyn-1-ylamino)-1H-inden-1-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO/c1-2-7-13-11-8-12(14)10-6-4-3-5-9(10)11/h1,3-6,11,13H,7-8H2/t11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0841
Porcentaje de pureza >95%