Learn More
(3R,11bR)-tetrabenazina, TRC
Código de producto. 30416244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416244 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30416244 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT284015250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R,11bR)-Tetrabenazine
CAS 1026016-83-0
Fórmula molecular C19H27NO3
Cantidad 250 mg
Sinónimo (3R,11bR)-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-one, (+)-TBZ, (+)-Tetrabenazine, (3R,11bR)-TBZ
Fórmula InChI InChI=1S/C19H27NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16H,5-7,10-11H2,1-4H3/t14-,16-/m1/s1
SMILES O=C1C[C@]2([H])C3=CC(OC)=C(C=C3CCN2C[C@H]1CC(C)C)OC
Nombre IUPAC (3R,11bR)-9,10-dimetoxi-3-(2-metilpropil)-1,3,4,6,7,11b-hexahidrobenzo[a]quinolizin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 317.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.1991