Learn More
(3R)-1-Metil-3-pirrolidinmetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R)-1-Methyl-3-Pyrrolidinemethanol |
| CAS | 1210935-33-3 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Pyrrolidinemethanol, 1-methyl-, (3R)-, (3R)-1-Methyl-3-pyrrolidinemethanol, ((3R)-1-Methylpyrrolidin-3-yl)methanol, (R)-(1-Methylpyrrolidin-3-yl)methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO/c1-7-3-2-6(4-7)5-8/h6,8H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1 |
| SMILES | CN1CC[C@@H](CO)C1 |
| Nombre IUPAC | [(3R)-1-metilpirrolidin-3-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 115.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0997 |