Learn More
3PO, MedChemExpress
Descripción
3PO is a inhibitor of (PFKFB3). 3PO attenuates the proliferation of several cancer cell lines with IC50s of 1.4-24 μmol/L. 3PO suppresses glucose uptake and decreases the intracellular concentra tion of Fru-2,6-BP, lactate, ATP, NAD+, and NADH. 3PO can be used for the research of cancer.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3PO |
| Forma física | Solid |
| CAS | 18550-98-6 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C13H10N2O |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : 60 mg/mL (285.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=NC=C1)/C=C/C2=CC=CN=C2 |
| Mostrar más |