Learn More
3N-benciloxicarbonil 3-amino-2,2-dimetilpropanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3N-Benzyloxycarbonyl 3-Amino-2,2-dimethylpropanamide |
| CAS | 666844-61-7 |
| Fórmula molecular | C13H18N2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-2,2-di(methyl)propionamide, N-(3-Amino-2,2-dimethyl-3-oxopropyl)carbamic Acid Benzyl Ester, (3-Amino-2,2-dimethyl-3-oxopropyl)carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N2O3/c1-13(2,11(14)16)9-15-12(17)18-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H2,14,16)(H,15,17) |
| SMILES | CC(C)(CNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | N-(3-amino-2,2-dimetil-3-oxopropil)carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 250.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.1317 |