Learn More
3M™ Versaflo™ Kit de regulador de aire suministrado para industria pesada, V-500E-HIK
Código de producto. 31605229 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Regulador de suministro de aire
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
31605229 Regulador de suministro de aire cada uno
1 options
Código de producto. 31605229 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100341359
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.00€
    1309.13€ / paquete de 1
    Ahorro 695.87€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El kit de regulador de aire suministrado para industria pesada proporciona un flujo de aire comprimido continuo con control ajustable para una protección respiratoria duradera y cómoda.
  • Proporciona un flujo continuo de aire desde una fuente de aire comprimido para garantizar un suministro constante y constante.
  • Compatible con una amplia gama de 3M Cascos, incluidas capuchas y cascos, que ofrecen versatilidad para múltiples aplicaciones.
  • Cuenta con control de flujo de aire ajustable, lo que permite a los usuarios personalizar el flujo de aire según sus necesidades y preferencias individuales.
  • Diseñado para proteger contra contaminantes transportados por el aire para una mayor seguridad y rendimiento.
  • Ideal para su uso en industrias como fabricación, construcción y procesamiento químico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Plástico
Tipo de producto Regulador de suministro de aire