Learn More
3M™ Versaflo™ Conjunto regulador de aire suministrado, V-500E
Código de producto. 31605235 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Regulador ajustable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
31605235 Regulador ajustable cada uno
1 options
Código de producto. 31605235 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100342003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.00€
    535.53€ / paquete de 1
    Ahorro 284.47€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El conjunto regulador de aire suministrado de la serie V-500E proporciona protección respiratoria confiable con flujo de aire ajustable y aire comprimido continuo para comodidad y durabilidad en entornos difíciles.
  • 3M™ Versaflo™ El sistema de respiración con suministro de aire de la serie V-500E brinda protección respiratoria confiable y comodidad para los trabajadores en diversos entornos industriales.
  • Proporciona un flujo continuo de aire desde una fuente de aire comprimido, lo que garantiza un suministro de aire constante y estable.
  • Compatible con una amplia gama de 3M cascos, incluidas capuchas y cascos, para un uso flexible y versátil.
  • Cuenta con control de flujo de aire ajustable, lo que permite a los usuarios personalizar el flujo de aire según sus necesidades específicas y preferencias de comodidad.
  • Ofrece protección eficaz contra contaminantes transportados por el aire para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo.
  • Adecuado para industrias como fabricación, construcción y procesamiento químico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Plástico
Tipo de producto Regulador ajustable