Learn More
3M™ Versaflo™ Conjunto de válvula de calentamiento de aire suministrado, V-200E
Código de producto. 31605234 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Conjunto de válvula de calefacción
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
31605234 Conjunto de válvula de calefacción cada uno
1 options
Código de producto. 31605234 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100340967
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00€
    1009.65€ / paquete de 1
    Ahorro 540.35€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El conjunto de válvula de calentamiento de aire suministrado proporciona un flujo de aire caliente para brindar comodidad en ambientes fríos y al mismo tiempo garantiza una protección respiratoria confiable.
  • Proporciona una solución respiratoria cómoda para trabajadores en entornos fríos y desafiantes.
  • Calienta el aire comprimido hasta 28 °C °para mejorar la comodidad del usuario.
  • Compatible con una amplia gama de 3M cascos, incluidas capuchas y cascos.
  • Permite una fácil configuración en función del entorno, los contaminantes y las preferencias personales.
  • Cuenta con control de flujo de aire ajustable para personalizar los niveles de calefacción.
  • Adecuado para su uso en fabricación, construcción y otras industrias exigentes.
  • Ayuda a mejorar la seguridad del trabajador y la comodidad general durante el uso prolongado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Tipo de producto Conjunto de válvula de calefacción
Tamaño Talla única