Learn More
3M™ Tubo de respiración de ajuste de longitud Versaflo™
Código de producto. 11854564 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Respirador purificador de aire eléctrico Versaflo™ Serie TR-300
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11854564 Respirador purificador de aire eléctrico Versaflo™ Serie TR-300 cada uno
1 options
Código de producto. 11854564 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100006955
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    80.96€ / paquete de 1
    Ahorro 52.04€
    39% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cuenta con una hélice flexible que se ajusta a la longitud adecuada para el usuario individual.
  • La junta giratoria de liberación rápida QRS de los tubos de respiración permiten una conexión rápida y fácil
  • Cumple con los altos requisitos de rendimiento respiratorio con cascos 3M™
  • El manguito especial resistente a las llamas prolonga la vida útil del tubo y lo protege de chispas
  • Cubierta de tubo de respiración desechable disponible para ayudar en las operaciones de limpieza y descontaminación
  • N.º de catálogo de 3M BT-30
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de respiración
Para utilizar con (aplicación) Montaje, mantenimiento de instalaciones, molienda, funcionamiento de máquinas, pintura, lijado
Para utilizar con (equipo) Respirador purificador de aire eléctrico Versaflo™ Serie TR-300
Modelo BT-30