Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series Hood with Faceseal, Integrated Head Suspension
Código de producto. 11771373
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
S-433S-5
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Modelo unitSize
11771373 S-433S-5 paquete de 5
1 options
Código de producto. 11771373 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000044302
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Versaflo™ S-Series Hood with integrated suspension provides head, face, neck, and shoulder coverage as well as providing eye and face protection from liquid splash and low energy flying particles and dust.
  • Integrated head suspension provides head, face, neck and shoulder coverage.
  • Protects face and eyes from liquid splash and low energy flying particles and dust (Grade F).
  • Suitable for applications which require frequent replacement of the entire headtop assembly or those where there is less soiling of the outer fabric.
  • No assembly required
  • Ready to use straight out of the box.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Factor de protección asignado (APF) 1000
Certificaciones/conformidad NIOSH
Color Blanco
Material Polipropileno
Tipo de producto Hood with Faceseal
Tamaño Small/Medium
Para utilizar con (aplicación) Montaje, mantenimiento de instalaciones, funcionamiento de máquinas, pintura, lijado
Para utilizar con (equipo) GVP, Breathe-Easy™, V Series, T-300, T-600, T-800
Material (lente) PETG
Modelo S-433S-5
Cantidad 5/Cs.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 19,88 x 10,63 x 9,06 in (50,49 x 27 x 23,01 cm)
Longitud (imperial) 19,88 in
Longitud (métrico) 50.49 cm
Anchura (imperial) 10,63 in
Anchura (métrico) 27 cm
Altura (imperial) 9,06 in
Altura (métrico) 23.01 cm