Learn More
3M™ Accesorios de prueba de ajuste cualitativo
Código de producto. 15749767 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Proporcione un entorno seguro a la campana extractora
Pruebas de ajuste cuantitativo
Se usa para comprobar el sellado de cara a mascarilla en cualquier mascarilla de partículas o mascarilla de gas/vapor con un filtro de partículas
Tipo de producto:
Adaptador de prueba de ajuste
Cubierta de prueba de mascarilla
Cuello
Nebulizador
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 3
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tipo de producto Tamaño de la unidad
15749767 Se usa para comprobar el sellado de cara a mascarilla en cualquier mascarilla de partículas o mascarilla de gas/vapor con un filtro de partículas Cubierta de prueba de mascarilla paquete de 2
12993731 Proporcione un entorno seguro a la campana extractora Cuello cada uno
12973731 Se usa para comprobar el sellado de cara a mascarilla en cualquier mascarilla de partículas o mascarilla de gas/vapor con un filtro de partículas Nebulizador paquete de 3
15135157 Pruebas de ajuste cuantitativo Adaptador de prueba de ajuste cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15749767 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000051788
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.00€
    52.68€ / paquete de 2
    Ahorro 15.32€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Para usar con 3M™ Aparato de prueba de ajuste cualitativo
  • Kits de prueba y accesorios diseñados para ayudar a su empresa a cumplir con los requisitos de prueba para mascarillas OSHA
  • Los productos se pueden usar para comprobar el sellado de cara a mascarilla en cualquier mascarilla de partículas o mascarilla de gas/vapor con un prefiltro de partículas
  • 3M Catálogo n.° 601, FT-13, FT-14, FT-15
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cubierta de prueba de mascarilla
Certificaciones/conformidad Administración Estadounidense de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA)
Para utilizar con (aplicación) Se usa para comprobar el sellado de cara a mascarilla en cualquier mascarilla de partículas o mascarilla de gas/vapor con un filtro de partículas
Para utilizar con (equipo) Aparato de prueba de ajuste cualitativo FT10 y FT30
Modelo FT-14
Cantidad 5/caja