Learn More
3M™ Auriculares PELTOR™ WS™ ProTac XPI
Código de producto. 17192139 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
MT15H7P3EWS6-111, Banda para el cuello
Reducción del ruido nominal (RRN):
24 dB
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Reducción del ruido nominal (RRN) Tamaño de la unidad
17192139 MT15H7P3EWS6-111, Banda para el cuello 24 dB cada uno
1 options
Código de producto. 17192139 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100195976
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00€
    914.35€ / paquete de 1
    Ahorro 190.65€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Los auriculares PELTOR™ WS™ ProTac XPI integran protección auditiva, comunicación Bluetooth™ y un micrófono de voz con cancelación de ruido para ofrecer una solución de comunicación protectora inalámbrica de manos libres.
  • Solución de comunicación protectora para una comunicación clara y manos libres en entornos ruidosos
  • Tecnología multipunto Bluetooth™ para conexión inalámbrica simultánea a dos dispositivos
  • La tecnología de escucha ambiental ayuda a los trabajadores a escuchar sonidos en entornos de bajo ruido
  • Micrófono con cancelación de ruido a prueba de agua y polvo (IP68) para una transmisión de voz clara
  • El puerto auxiliar FLX2 y un botón PTT en el auricular permiten una conexión por cable a una amplia variedad de radios bidireccionales. (Solo modelos 111)
  • Color amarillo intenso para una gran visibilidad
  • Cómodo para llevar todo el día
Compliance
Las orejeras 3M™ se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo brillante
ANSI S3.1974 Sí
Color del cojín Negro
Para utilizar con (equipo) Las marcas de radio compatibles incluyen Icom, Kenwood, Motorola, Sepura
Para utilizar con (aplicación) Entornos de mucho ruido, incluidos aeropuertos, aviación, construcción, fabricación en general, operaciones terrestres, mantenimiento industrial e industrias de procesos
Gran visibilidad Sí
Modelo MT15H7P3EWS6-111, Banda para el cuello
Pares por paquete 1 unidad
Reducción del ruido nominal (RRN) 24 dB
Tipo de producto Auriculares ProTach XPI
Dieléctrico/a/s No