Learn More
3M™ Orejeras de soldadura PELTOR™, detrás de la cabeza
Código de producto. 15709867 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Reducción del ruido nominal (RRN):
17 dB
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Reducción del ruido nominal (RRN) Tamaño de la unidad
15709867 17 dB paquete de 10
1 options
Código de producto. 15709867 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000103787
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.00€
    390.75€ / paquete de 10
    Ahorro 333.25€
    46% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Diseñadas para ofrecer una cómoda protección auditiva en una amplia gama de entornos de soldadura, las orejeras detrás de la cabeza PELTOR™ se utilizan con cascos de soldadura 3M™.
  • El diseño reducido de la orejera H505B se adapta cómodamente a la mayoría de los cascos de soldadura, en concreto a 3M™ Speedglas™ Serie 9100
  • La diadema de alambre ofrece comodidad durante un uso prolongado
  • Los auriculares se abaten para garantizar un ajuste personalizado
  • Suspensión de dos puntos para una distribución de presión equilibrada
  • La superficie del auricular semiblando minimiza la transmisión del sonido de arañazos
Compliance
Los productos de 3M™ se deben utilizar de acuerdo con las normativas de la agencia de salud y seguridad ocupacional estadounidense (OSHA) y con las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ANSI S3.1974 Sí
CSA Z94.2 Clase B
Color del cojín Negro
Para utilizar con (equipo) Cascos para soldar 3 M™ Speedglas™ 9100 Series y otros
Material de la banda de sujeción Alambre
Cojín de la banda de sujeción No
Para utilizar con (aplicación) Molienda, funcionamiento de máquinas, soldadura
Modelo H505B, Detrás de la cabeza
Reducción del ruido nominal (RRN) 17 dB
Color de la banda de sujeción Plata
Dieléctrico/a/s No