Learn More
3M™ Bata de laboratorio 3M™
Descripción
- Protege contra polvo no peligroso y salpicaduras de líquidos
- Puños elásticos para más comodidad
- Incluye bolsillo interno en el lado izquierdo
- Cierre con cremallera frontal
- Material transpirable para ayudar a reducir la acumulación de calor y permitir un uso cómodo
- Material de SSMMS
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de laboratorio |
| Tamaño | Grande |
| Sexo | Unisex |
| Material | SMS (Spunbound Melt-Blown Synthetic, tejido no tejido de gran cobertura y bajo gramaje) |
| Color | Blanco frío |
| Tipo de tapón | Zip |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Desechables | Reusable |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º de bolsillos | 1 |
| Mostrar más |