Learn More
Cole-Parmer™ Solución de llenado de referencia
Código de producto. 11789998 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11789998 125 ml cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11789998 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 0566168
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilice esta solución con la celda interior de electrodos recargables. La solución de llenado de referencia Cole-Parmer™ es ideal para su uso con electrodos de pH de fermentación Cole-Parmer esterilizables en autoclave.
Gel de KCl 1,5 M de alta temperatura saturado con AgCl; 125 ml
Specifications
Composición Gel de KCl 3 M saturado con AgCl
Concentración Gel de KCl 3 M saturado con AgCl
Para utilizar con (equipo) Electrodos de pH de fermentación esterilizables en autoclave
Envase 1 unidad
Cantidad 125 ml